Imprimer
Etilefrine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 0 EUR
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060167
Numéro CAS: 943-17-9
EINECS: 213-398-8