Imprimer
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 152 EUR
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
Point de fusion: 146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08721753
Numéro CAS: 77201-15-1