Imprimer
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52660-1G OR52660-5G
APOSOR52660-1GEA 78.3 EUR
APOSOR52660-1G APOSOR52660-5G
3-Amino-N-isopropylbenzamide
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09045316
Numéro CAS: 81882-62-4
EINECS: 279-842-8