Imprimer
2,5-Diaminotoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR52648-25G OR52648-5G OR52648-100G
APOSOR52648-25GEA 151 EUR
APOSOR52648-25G APOSOR52648-5G APOSOR52648-100G
2,5-Diaminotoluene 98%
2,5-Diaminotoluene
Formule: C₇H₁₀N₂
Point de fusion: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035779
Numéro CAS: 95-70-5
EINECS: 202-442-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III