Imprimer
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52599-10G OR52599-1G OR52599-5G
APOSOR52599-10GEA 0 EUR
APOSOR52599-10G APOSOR52599-1G APOSOR52599-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Formule: C₂₄H₂₇NO₅
Point de fusion: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151930
Numéro CAS: 122996-47-8