Imprimer
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 101 EUR
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formule: C₄₁H₄₀N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00237166
Numéro CAS: 167393-62-6