Imprimer
2-Amino-3-méthylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-3-picoline, 3-Méthyl-2-pyridylamine
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-méthylpyridine 97%
2-Amino-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006320
Numéro CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III