L(+)-Lysine monohydraté 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Formule:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O Point de fusion: 212…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151035 Numéro CAS: 39665-12-8 |