Imprimer
H-D-Ala-OiPr·HCl
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52564-100G OR52564-25G OR52564-5G
APOSOR52564-100GEA 241 EUR
APOSOR52564-100G APOSOR52564-25G APOSOR52564-5G
H-D-Ala-OiPr·HCl
H-D-Ala-OiPr·HCl
Formule: C₆H₁₃NO₂·HCl
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17976853
Numéro CAS: 39613-92-8