Imprimer
3,5-Dihydroxytoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Méthylrésorcinol, Orcinol
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 186 EUR
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroxytoluène
3,5-Dihydroxytoluène
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 287…290 °C
Point de fusion: 106…112 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002291
Numéro CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2