Imprimer
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52536-1G OR52536-5G
APOSOR52536-1GEA 0 EUR
APOSOR52536-1G APOSOR52536-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formule: C₉H₁₁NO
Point de fusion: 142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275383
Numéro CAS: 163061-74-3