Imprimer
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR52531-1G OR52531-5G
APOSOR52531-1GEA 200 EUR
APOSOR52531-1G APOSOR52531-5G
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374903
Numéro CAS: 865156-50-9