Imprimer
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52509-1G OR52509-5G
APOSOR52509-1GEA 0 EUR
APOSOR52509-1G APOSOR52509-5G
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate
Formule: C₇H₉N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789110
Numéro CAS: 109012-23-9