Imprimer
2-Butyne 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 260 EUR
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butyne 98%
2-Butyne
Formule: C₄H₆
Point d'ébullition: 27 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009275
Numéro CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I