Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Poids moléculaire: 166.22 g/mol
Point d'ébullition: 164…168 °C/18mmHg
Point de fusion: 26 °C
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002952
Numéro CAS: 5406-18-8
EINECS: 226-463-0