Imprimer
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 190 EUR
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène
1-Bromo-2-(bromométhyl)-4-méthoxybenzène
Formule: C₈H₈Br₂O
Poids moléculaire: 279.96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078664
Numéro CAS: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8 II