Imprimer
6-Méthyl-2-pyridone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR524-100G OR524-25G OR524-5G
APOSOR524-100GEA 0 EUR
APOSOR524-100G APOSOR524-25G APOSOR524-5G
6-Méthyl-2-pyridone
6-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006279
Numéro CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5