Imprimer
Boc-b-Alanine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52389-25G OR52389-500G OR52389-100G OR52389-1KG
APOSOR52389-25GEA 0 EUR
APOSOR52389-25G APOSOR52389-500G APOSOR52389-100G APOSOR52389-1KG
Boc-b-Alanine 98%
Boc-b-Alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point d'ébullition: 138…142 °C/0,3mmHg
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037291
Numéro CAS: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2