Imprimer
10-Undecynoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52344-25G OR52344-5G
APOSOR52344-25GEA 258 EUR
APOSOR52344-25G APOSOR52344-5G
10-Undecynoic acid
10-Undecynoic acid
Formule: C₁₁H₁₈O₂
Point d'ébullition: 180 °C/15mmHg
Point de fusion: 40…42 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014389
Numéro CAS: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8