Imprimer
1,3-Diphénylacétone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 65.4 EUR
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-Diphénylacétone
1,3-Diphénylacétone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Poids moléculaire: 210.28 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004795
Numéro CAS: 102-04-5
EINECS: 203-000-0