Imprimer
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 69.8 EUR
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 171…178 °C/10mmHg
Point de fusion: 62…65 °C
Point éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001911
Numéro CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1