Imprimer
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52309-1G OR52309-500MG OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA 157 EUR
APOSOR52309-1G APOSOR52309-500MG APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Poids moléculaire: 193.428 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272196
Numéro CAS: 885702-34-1