Imprimer
6-Chloro-1-tetralone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
Point d'ébullition: 150 °C/0,75mmHg
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114377
Numéro CAS: 26673-31-4