Imprimer
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(4-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
OR52251-1G OR52251-5G
APOSOR52251-1GEA 94.4 EUR
APOSOR52251-1G APOSOR52251-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09891214
Numéro CAS: 49660-93-7