Imprimer
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52225-1G OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52225-1G APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
2,4-Dihydroxybenzonitrile 98%
2,4-Dihydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261931
Numéro CAS: 64419-24-5
EINECS: 264-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III