Imprimer
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52223-1G OR52223-250MG
APOSOR52223-1GEA 0 EUR
APOSOR52223-1G APOSOR52223-250MG
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
3-Bromo-5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C6H3BrClN3
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11520857
Numéro CAS: 960613-96-1