Methyl-3-amino-5-chlorobenzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11053764 Numéro CAS: 21961-31-9 |