Imprimer
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): alpha-Methyl-6-nitropiperonyl alcohol, 1-(6-Nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol, alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol
OR52172-1G OR52172-5G
APOSOR52172-1GEA 81.2 EUR
APOSOR52172-1G APOSOR52172-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Formule: C₉H₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274663
Numéro CAS: 159873-64-0