Imprimer
Glycinate de méthyle chlorhydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
OR52169-100G OR52169-1KG
APOSOR52169-100GEA 21.9 EUR
APOSOR52169-100G APOSOR52169-1KG
Glycinate de méthyle chlorhydrate 95%
Glycinate de méthyle chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 125.56 g/mol
Point de fusion: 175 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012870
Numéro CAS: 5680-79-5