Imprimer
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
OR52149-1G OR52149-5G OR52149-10G
APOSOR52149-1GEA 55.1 EUR
APOSOR52149-1G APOSOR52149-5G APOSOR52149-10G
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Formule: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Poids moléculaire: 738.19 g/mol
Point de fusion: 270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191830
Numéro CAS: 29934-17-6