Imprimer
(-)-Corey lactone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52144-1G OR52144-5G
APOSOR52144-1GEA 0 EUR
APOSOR52144-1G APOSOR52144-5G
(-)-Corey lactone
(-)-Corey lactone
Formule: C₈H₁₂O₄
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075234
Numéro CAS: 32233-40-2