Imprimer
2,4-Dichloroquinazoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52131-100G OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA 250 EUR
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091950
Numéro CAS: 607-68-1