Imprimer
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1R,2R)-(-)-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
OR52130-10G OR52130-5G OR52130-25G OR52130-1G
APOSOR52130-10GEA 0 EUR
APOSOR52130-10G APOSOR52130-5G APOSOR52130-25G APOSOR52130-1G
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Poids moléculaire: 142.25 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C/18mmHg
Point de fusion: 36…44 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671527
Numéro CAS: 68737-65-5
UN: 3259
ADR: 8 III