Imprimer
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 224 EUR
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₉H₁₄O₂
Point d'ébullition: 92…95 °C/18mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012352
Numéro CAS: 40365-61-5