5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C3H3ClN2S Point d'ébullition: 94…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08234803 Numéro CAS: 21734-85-0 |