Imprimer
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52104-1G OR52104-250MG
APOSOR52104-1GEA 248 EUR
APOSOR52104-1G APOSOR52104-250MG
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formule: C₈H₈N₄O
Point de fusion: 258…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183226
Numéro CAS: 421595-78-0