Imprimer

Chlorure de 4-bromobenzoyle 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): p-Bromobenzoyl chloride

OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 63.8 EUR
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
Chlorure de 4-bromobenzoyle 98%
Chlorure de 4-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
Poids moléculaire: 219.46 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C/102mmHg
Point de fusion: 36…42 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000683
Numéro CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR