Imprimer
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 26.1 EUR
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₂
Poids moléculaire: 233.3100 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09750949
Numéro CAS: 10315-06-7