Imprimer
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 65.5 EUR
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 98 °C/0,2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038678
Numéro CAS: 17012-21-4