Imprimer
2-Amino-3-iodophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 509 EUR
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 443921-86-6