Imprimer
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 284 EUR
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09881345
Numéro CAS: 1017412-53-1