Imprimer
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 29 EUR
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573042
Numéro CAS: 267651-23-0