Imprimer
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 137 EUR
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Formule: C₁H₁NO₃
Poids moléculaire: 153.1354 g/mol
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032021
Numéro CAS: 1197-10-0