Imprimer
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR52050-1G OR52050-100MG OR52050-250MG OR52050-500MG OR52050-5G
APOSOR52050-1GEA 275 EUR
APOSOR52050-1G APOSOR52050-100MG APOSOR52050-250MG APOSOR52050-500MG APOSOR52050-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Formule: C₉H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425745
Numéro CAS: 92808-19-0