Imprimer
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042854
Numéro CAS: 13073-28-4