Imprimer
3-Aminobenzoate d'éthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-aminobenzoate
OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 96.3 EUR
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
3-Aminobenzoate d'éthyle
3-Aminobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 172…175 °C/13mmHg
Densité: 1.107 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007794
Numéro CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9