Imprimer
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51989-1G OR51989-5G
APOSOR51989-1GEA 0 EUR
APOSOR51989-1G APOSOR51989-5G
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Formule: C₉H₁₄O₄
Point d'ébullition: 264…266 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09959866
Numéro CAS: 3788-94-1
EINECS: 223-259-3