Imprimer
Acide 6-hydroxy-1-naphtoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA 706 EUR
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G
Acide 6-hydroxy-1-naphtoïque
Acide 6-hydroxy-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
Poids moléculaire: 188.1800 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209983
Numéro CAS: 2437-17-4