Imprimer
4,4',4''-[(2,4,6-Triméthylbenzène-1,3,5-triyl)triméthylène]tris[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)phénol] 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 4,4',4''-((2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-triyl)tris(methylene))tris(2,6-di-tert-butylphenol)
OR51956-100G OR51956-500G OR51956-1KG
APOSOR51956-100GEA 23.2 EUR
APOSOR51956-100G APOSOR51956-500G APOSOR51956-1KG
4,4',4''-[(2,4,6-Triméthylbenzène-1,3,5-triyl)triméthylène]tris[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)phénol] 97%
4,4',4''-[(2,4,6-Triméthylbenzène-1,3,5-triyl)triméthylène]tris[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)phénol]
Formule: C₅₄H₇₈O₃
Poids moléculaire: 775.22 g/mol
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026284
Numéro CAS: 1709-70-2
EINECS: 216-971-0