Imprimer
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51930-100G OR51930-25G OR51930-5G
APOSOR51930-100GEA 199 EUR
APOSOR51930-100G APOSOR51930-25G APOSOR51930-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea 98%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄S
Point de fusion: 115…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239356
Numéro CAS: 107819-90-9